Drukuj
bromek potasu ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12612.18 12612.30 12612.A1 12612.A7
12612.18EA 228 PLN
12612.18 12612.30 12612.A1 12612.A7
bromek potasu ≥99% ACS
bromek potasu
Purity: 99% min CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: Crystalline Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol, glycerol Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Manufacturing of photographic papers, process engraving and lithography, spectroscopy, as an analytical lab reagent
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1435 °C
Temp. topnienia: 730 °C
Gęstość: 2,75
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 14,7618