Drukuj
bromek potasu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
196480010 196480050
ACRO196480010EA 297 PLN
ACRO196480010 ACRO196480050
bromek potasu 98%, extra pure
bromek potasu
Formuła: KBr
MW: 119 g/mol
Temp. Wrzenia: 1435 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 734 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 13,07701
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
Chloride (Cl) ≤4500 ppm
Iodide (I) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Oxidizing substance ≤0.001 % (as KBrO3)
Alkaline earth metals ≤0.05 % (as Ba)