metaboran litu, anhydrous 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12591.18
12591.30
12591.A1
12591.18EA
415
PLN
12591.18
12591.30
12591.A1
metaboran litu, anhydrous 99,9 Metals basis
metaboran litu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formuła:
BLiO₂ MW: 49.75 g/mol Temp. Wrzenia: 1719 Temp. topnienia: 845 Gęstość: 1.397 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011089 Numer CAS: 13453-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-631-5 Klasyfikacja Merck : 13,05546 |