Drukuj
metaboran litu 99% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365711000 365715000
ACRO365711000EA 691 PLN
ACRO365711000 ACRO365715000
metaboran litu 99% analysis_for
metaboran litu
Formuła: BLiO₂
MW: 49.75 g/mol
Temp. Wrzenia: 1719
Temp. topnienia: 845
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011089
Numer CAS: 13453-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-631-5
Klasyfikacja Merck : 13,05546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration with HCl ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm