tetrahydroboran sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
13432.22
13432.36
13432.57
13432.22EA
684
PLN
13432.22
13432.36
13432.57
tetrahydroboran sodu ≥98%
tetrahydroboran sodu
Purity: 98%
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: NaBH4
Formula Weight: 37.83
Physical Form: Powder
Density: 1.074
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,8592
UN No.: 1426
MDL No.: MFCD00003518
Formuła:
NaBH₄ MW: 37.83 g/mol Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.074 Temp. Zapłonu: 69 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003518 Numer CAS: 16940-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4 Jednostka: 1426 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 13,08664 |