Drukuj
tetrahydroboran sodu 98%, granules ∼ 3 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
419471000 419475000
ACRO419471000EA 417 PLN
ACRO419471000 ACRO419475000
tetrahydroboran sodu 98%, granules ∼ 3 mm
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Temp. topnienia: 360 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,08664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)