Drukuj
tetrahydroboran sodu 98%, grudki (1-2 cm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 462 PLN
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
tetrahydroboran sodu 98%, grudki (1-2 cm)
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,08664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)