Drukuj
tetrahydroboran sodu 99%, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 720 PLN
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
tetrahydroboran sodu 99%, powder
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Temp. topnienia: 360 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,08664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %