Drukuj
tetrahydroboran sodu 98+%, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 172 PLN
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
tetrahydroboran sodu 98+%, proszek
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,08664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %