Tetrahydroboran litu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 16949-15-8
Molecular Formula: BH4Li
Formula Weight: 21.78
Physical Form: Powder
Density: 0.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 280° dec.
Solubility: Soluble in ether, THF, and aliphatic amines
Merck Reference: 14,5525
UN No.: 1413
MDL No.: MFCD00011088
Strong reducing agent. Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxides
Formuła:
H₄BLi Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011088 Numer CAS: 16949-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-021-7 Jednostka: 1413 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 14,5525 |