Drukuj
Tetrahydroboran litu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 884 PLN
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Tetrahydroboran litu 95%
Tetrahydroboran litu
Formuła: H₄BLi
MW: 21.78 g/mol
Temp. Wrzenia: 66
Temp. topnienia: 280 °C
Gęstość: 0.66 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011088
Numer CAS: 16949-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-021-7
Jednostka: 1413
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,05547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥94 %