fluoroboran sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
A12393.22EA
207
PLN
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
fluoroboran sodu ≥97%
fluoroboran sodu
Purity: 97%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Melting Point: 384° dec.
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Formuła:
BF₄Na Gęstość: 2,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003515 Numer CAS: 13755-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-340-6 Klasyfikacja Merck : 14,8617 |