fluoroboran sodu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Physical Form: Lump/Granular
Density: 2.47
Appearance: White to off-white
Melting Point: 384° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Formuła:
BF₄Na Gęstość: 2,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003515 Numer CAS: 13755-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-340-6 Klasyfikacja Merck : 14,8617 |