Drukuj
fluoroboran sodu 97+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium fluoroborate
192120250 192125000 192120025
ACRO192120250EA 255 PLN
ACRO192120250 ACRO192125000 ACRO192120025
fluoroboran sodu 97+%, extra pure
fluoroboran sodu
Formuła: BF₄Na
MW: 109.79 g/mol
Temp. topnienia: 384
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003515
Numer CAS: 13755-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-340-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08761
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm