Tetrafluoroboran litu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14283-07-9
Molecular Formula: BF4Li
Formula Weight: 93.75
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 293-300° dec.
Merck Reference: 14,5543
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011087
Formuła:
BF₄Li Gęstość: 0,852 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011087 Numer CAS: 14283-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-178-9 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5543 |