Drukuj
Tetrafluoroboran litu, anhydrous 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223770100 223770500
ACRO223770100EA 327 PLN
ACRO223770100 ACRO223770500
Tetrafluoroboran litu, anhydrous 98%, pure
Tetrafluoroboran litu
Formuła: BF₄Li
MW: 93.74 g/mol
Temp. topnienia: 275 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 0.852 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011087
Numer CAS: 14283-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 238-178-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %