Drukuj
tetraboran disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
71996-1KG 71996-250G
SIAL71996-1KGEA 1170 PLN
SIAL71996-1KG SIAL71996-250G
tetraboran disodu, Sigma-Aldrich®
tetraboran disodu
Formuła: Na₂B₄O₇
Temp. Wrzenia: 1575 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 742 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081185
Numer CAS: 1330-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733