Drukuj
tetraboran disodu, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borax, Sodium tetraborate
27716.290EA 576 PLN
27716.290 27716.368
tetraboran disodu, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
tetraboran disodu
Formuła: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 1575
Temp. topnienia: 742
Gęstość: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081185
Numer CAS: 1330-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm