Drukuj
Tetraboran disodu hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borax, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 198 PLN
1.06310.0250 1.06310.9050
Tetraboran disodu hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) do analizy, Supelco®
Tetraboran disodu hydrat
di-Sodium tetraborate GR for analysis (85% Na2B4O7)
Formuła: B₄Na₂O₇·xH₂O
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 12267-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %