Drukuj
tetraboran disodu, bezwodny reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 371 PLN
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
tetraboran disodu, bezwodny reagent analityczny, Supelco®
tetraboran disodu
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła: Na₂B₄O₇
Temp. Wrzenia: 1575 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 742 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081185
Numer CAS: 1330-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)