tetraboran disodu, anhydrous ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Borax, Sodium tetraborate
10875.14
10875.22
10875.36
10875.14EA
730
PLN
10875.14
10875.22
10875.36
tetraboran disodu, anhydrous ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
tetraboran disodu
Purity: 99.998%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: Powder
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Formuła:
Na₂B₄O₇ Temp. Wrzenia: 1575 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 741 °C Gęstość: 2,367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081185 Numer CAS: 1330-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Klasyfikacja Merck : 14,8590 |