Spectromelt® A 10 (tetraboran dilitu) analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
MQ100
1.10783.1000
1.10783.5000
1.10783.9025
1.10783.1000EA
1400
PLN
1.10783.1000
1.10783.5000
1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (tetraboran dilitu) analysis_for, Supelco®
tetraboran dilitu
Formuła:
Li₂B₄O₇ MW: 169.12 g/mol Temp. topnienia: 918 Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,05524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) | ≥ 98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |