Drukuj
tetraboran dilitu analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 243 PLN
1.05699.0100 1.05699.1000
tetraboran dilitu analytical reagent, Supelco®
tetraboran dilitu
Formuła: Li₂B₄O₇
Temp. topnienia: 918 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011083
Numer CAS: 12007-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3
Klasyfikacja Merck : 14,05524
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)