tetraboran dilitu ≥99.6% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12592.18
12592.30
12592.A1
12592.18EA
399
PLN
12592.18
12592.30
12592.A1
tetraboran dilitu ≥99.6% (metals basis)
tetraboran dilitu
Purity: 99.6%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formuła:
Li₂B₄O₇ Temp. topnienia: 930 °C Gęstość: 2,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,5524 |