tetraboran dilitu 99,998 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
10744.14
10744.22
10744.A1
10744.14EA
475
PLN
10744.14
10744.22
10744.A1
tetraboran dilitu 99,998 Metals basis, Puratronic®
tetraboran dilitu
Purity: 99.998%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formuła:
Li₂B₄O₇ MW: 169.12 g/mol Temp. topnienia: 930 °C Gęstość: 2.4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,5524 |