Drukuj
tetraboran dilitu 98+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
206940010 206942500
ACRO206940010EA 2130 PLN
ACRO206940010 ACRO206942500
tetraboran dilitu 98+% analysis_for
tetraboran dilitu
Formuła: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Temp. topnienia: 930 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011083
Numer CAS: 12007-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3
Klasyfikacja Merck : 14,05524
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm