Drukuj
tetrachlorozłocian sodu dihydrat, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
26069.081EA 731 PLN
26069.081 26069.126
tetrachlorozłocian sodu dihydrat, TECHNICAL
tetrachlorozłocian sodu dihydrat
Formuła: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397.8 g/mol
Numer MDL: MFCD00149162
Numer CAS: 13874-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-241-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test