Lithium orthoarsenate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithium arsenate
39350.06
39350.14
39350.06EA
414
PLN
39350.06
39350.14
Lithium orthoarsenate ≥99%
Lithium orthoarsenate
Purity: 99%
CAS No.: 13478-14-3
Molecular Formula: Li3AsO4
Formula Weight: 159.74
Physical Form: Powder
Density: 3.07
Solubility: Soluble in dilute acetic acid. Insoluble in water
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00053998
Formuła:
AsLi₃O₄ Gęstość: 3,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053998 Numer CAS: 13478-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-773-8 Jednostka: 1557 ADR: 6.1,II |