Lithium hexafluoroarsenate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11530.09
11530.18
11530.09EA
1180
PLN
11530.09
11530.18
Lithium hexafluoroarsenate ≥99%
Lithium hexafluoroarsenate
Purity: 99%
CAS No.: 29935-35-1
Molecular Formula: LiAsF6
Formula Weight: 195.85
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00011076
Formuła:
AsF₆Li MW: 195.85 g/mol Temp. topnienia: 349 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011076 Numer CAS: 29935-35-1 Numer WE (dawny EINECS): 249-963-0 Jednostka: 1557 ADR: 6.1 II |