Drukuj
Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
62420-10G-F 62420-250G-F 62420-50G-F
SIAL62420-10G-FEA 219 PLN
SIAL62420-10G-F SIAL62420-250G-F SIAL62420-50G-F
Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
Temp. topnienia: 125 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1410
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,00348