Drukuj
Tetrahydroglinian litu 97, pellets
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
89643.14 89643.36
89643.14EA 523 PLN
89643.14 89643.36
Tetrahydroglinian litu 97, pellets
Tetrahydroglinian litu
Purity: 97% CAS No.: 16853-85-3 Molecular Formula: LiAlH4 Formula Weight: 37.95 Physical Form: Pellets Density: 0.917 Appearance: Whote to grey Odour: Odourless Melting Point: 125° dec. Merck Reference: 14,349 UN No.: 1410 MDL No.: MFCD00011075
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: >125 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 0.917
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1410
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 14,349