Tetrahydroglinian litu 95
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
Purity: 95% min
CAS No.: 16853-85-3
Molecular Formula: LiAlH4
Formula Weight: 37.95
Physical Form: Powder
Density: 0.917
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Reducing agent for pharmaceuticals, perfumes, and fine organic chemicals; source of hydrogen, propellant, and catalyst in polymerizations
Formuła:
H₄AlLi MW: 37.95 g/mol Temp. topnienia: >125 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 0.917 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011075 Numer CAS: 16853-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9 Jednostka: 1410 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 13,00348 |