Drukuj
2-Bromofluoren 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
154220250 154221000
ACRO154220250EA 569 PLN
ACRO154220250 ACRO154221000
2-Bromofluoren 95%
2-Bromofluoren
Formuła: C₁₃H₉Br
Temp. Wrzenia: 185 °C (135 mmHg)
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001115
Numer CAS: 1133-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-480-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure