2,7-Dibromofluoren ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,7-Dibromo-9H-fluorene
A12437.09
A12437.14
A12437.22
A12437.09EA
372
PLN
A12437.09
A12437.14
A12437.22
2,7-Dibromofluoren ≥98%
2,7-Dibromofluoren
Purity: 98%
CAS No.: 16433-88-8
Molecular Formula: C13H8Br2
Formula Weight: 324.03
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2049205
Formuła:
C₁₃H₈Br₂ Temp. topnienia: 164…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019048 Numer CAS: 16433-88-8 |