Drukuj
2,7-Dibromofluoren 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 152 PLN
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromofluoren 99%
2,7-Dibromofluoren
Formuła: C₁₃H₈Br₂
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019048
Numer CAS: 16433-88-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %