Drukuj
1,4-Dioksan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 1120 PLN
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioksan, Supelco®
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM