1,4-Dioksan, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8% stabilised
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83674.230EA
514
PLN
83674.230
83674.269
1,4-Dioksan, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8% stabilised
1,4-Dioksan
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03330 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 3 ppm |
Water | Max. 30 ppm |