1,4-Dioksan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 25 ppm
23540.295EA
830
PLN
23540.295
23540.320
23540.460
1,4-Dioksan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
1,4-Dioksan
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03330 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.001 meq/g |
Boiling point | 100 - 102 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.030 - 1.035 |
Solidification point | Min. 11 °C |
Acetaldehyde | Max. 40 ppm |
Acetone | Max. 5 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Formaldehyde | Max. 5 ppm |
Peroxides | Max. 100 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |