Drukuj
1,4-Dioksan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 25 ppm
23532.297EA 546 PLN
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioksan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035