1,4-Dioksan ≥99% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Purity: 99% min
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 100…102 °C Gęstość: 1,034 Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3300 |