Drukuj
1,4-Dioksan 99+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 2390 PLN
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioksan 99+% for spectroscopy
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %