Cis-cyklookten 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with IRGANOX 1076
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 931-87-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4700
Odour: Recognizable
Melting Point: -16°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1280166
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001753
Formuła:
C₈H₁₄ Temp. Wrzenia: 145…146 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 0,848 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001753 Numer CAS: 931-87-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-243-4 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |