cyklopenten ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4225
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formuła:
C₅H₈ Temp. Wrzenia: 44…45 °C Temp. topnienia: –135 °C Gęstość: 0,773 Temp. Zapłonu: –29 °C (–20 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001394 Numer CAS: 142-29-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-532-9 Jednostka: 2246 ADR: 3,II |