Drukuj
cyklopenten 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 831 PLN
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
cyklopenten 95+%
cyklopenten
Formuła: C₅H₈
Temp. Wrzenia: 44 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –135 °C
Gęstość: 0,774 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001394
Numer CAS: 142-29-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-532-9
Jednostka: 2246
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %