Cykloheksen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-83-8
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Petrol-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 906737
Merck Reference: 14,2727
UN No.: 2256
MDL No.: MFCD00001539
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 83…85 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 0,811 Temp. Zapłonu: –20 °C (–4 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001539 Numer CAS: 110-83-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-807-8 Jednostka: 2256 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,2727 |