Drukuj
Cykloheksen 99% Stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 359 PLN
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cykloheksen 99% Stabilised, pure
Cykloheksen
Formuła: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 83 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001539
Numer CAS: 110-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-807-8
Jednostka: 2256
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02756
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol