Cyklohepten 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
H29062.14
H29062.06
H29062.14EA
2660
PLN
H29062.14
H29062.06
Cyklohepten 96% stabilised
Cyklohepten
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 628-92-2
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.458
Boiling Point: 112-115°
UN No.: 2242
MDL No.: MFCD00004156
Formuła:
C₇H₁₂ Temp. Wrzenia: 112…115 °C Temp. topnienia: –56 °C Gęstość: 0,833 Temp. Zapłonu: –7 °C (19 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004156 Numer CAS: 628-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-060-4 Jednostka: 2242 ADR: 3,II |