Drukuj
Cyklohepten 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304260050 304260250
ACRO304260050EA 573 PLN
ACRO304260050 ACRO304260250
Cyklohepten 95%
Cyklohepten
Formuła: C₇H₁₂
Temp. Wrzenia: 114,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: –006 °C
Numer MDL: MFCD00004156
Numer CAS: 628-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-060-4
Jednostka: 2242
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT