Bicykloheksyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A13481.09
A13481.18
A13481.09EA
297
PLN
A13481.09
A13481.18
Bicykloheksyl ≥98%
Bicykloheksyl
Purity: 98%
CAS No.: 92-51-3
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.478
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1848266
MDL No.: MFCD00003815
Formuła:
C₁₂H₂₂ Temp. Wrzenia: 226…228 °C Temp. topnienia: 3…4 °C Gęstość: 0,864 Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003815 Numer CAS: 92-51-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-161-4 |