Drukuj
Bicykloheksyl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
402211000 402210250
ACRO402211000EA 1050 PLN
ACRO402211000 ACRO402210250
Bicykloheksyl 99%
Bicykloheksyl
Formuła: C₁₂H₂₂
Temp. Wrzenia: 227 °C
Temp. topnienia: 3…4 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003815
Numer CAS: 92-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-161-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %